Merck
Passer à
L6882
D-Luciferin sodium salt
luminescent, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
Synonyme(s) :
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid sodium salt, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid sodium salt, Firefly luciferin sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
0.2 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
49,00 €
41,65 €
2 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
106,00 €
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
199,00 €
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
372,00 €
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 310,00 €
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
2 400,00 €
2 040,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H7N2NaO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.30
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
41,65 €
Tarif49,00 €Économiser 15 %
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
D-Luciferin sodium salt, lyophilized powder, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Oc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
InChI
1S/C11H8N2O3S2.Na/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16;/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16);/q;+1/p-1/t7-;/m1./s1
InChI key
LILQLBIQROYWIA-OGFXRTJISA-M
General description
D-Luciferin is mainly produced in bioluminescent organisms. It can simply circulate across the blood testis barrier, blood brain barrier and the blood placenta barrier. This small molecule is sensitive to light and oxygen. D-Luciferin is also sensitive to moisture in its powder form.
Application
D-Luciferin sodium salt has been used as a substrate in luciferin−luciferase chemiluminescence assay to determine ATP levels.
Substrate for firefly luciferase with a Km of approx 2 μM.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
L6152L950450227
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
fluorescence
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe