| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 361,00 € | |
| 10 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 582,00 € |
A propos de cet article
361,00 €
Quality Level
assay
≥85%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].O.CCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C27H46N7O17P3S.3Li.H2O/c1-4-5-6-7-18(36)55-11-10-29-17(35)8-9-30-25(39)22(38)27(2,3)13-48-54(45,46)51-53(43,44)47-12-16-21(50-52(40,41)42)20(37)26(49-16)34-15-33-19-23(28)31-14-32-24(19)34;;;;/h14-16,20-22,26,37-38H,4-13H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,39)(H,43,44)(H,45,46)(H2,28,31,32)(H2,40,41,42);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t16-,20-,21-,22+,26-;;;;/m1..../s1
InChI key
YMMJFYLVSRICJX-ZTADYLHKSA-K
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% | assay ≥90% (HPLC) | assay ~90% (HPLC) | assay ≥85% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| H2012-5MG | 04061833262245 |
| H2012-10MG | 04061833262238 |