Merck
Passer à
F8399
Riboflavin 5′-monphosphate sodium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
FMN
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
88,00 €
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
269,00 €
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
479,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20N4O9P · xNa+ · yH2O
Poids moléculaire :
455.34 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
204-988-6
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
34058005
88,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
General description
Riboflavin 5′-monophosphate (FMN) is highly soluble in water. Flavins are considered as blue-light absorbing dyes.
Application
Riboflavin 5′-monophosphate (FMN) is used as a prosthetic group by oxidoreductase (one and two electron transfer) enzymes such as NADH dehydrogenases, nitric oxide synthases, and nitrilotriacetate monooxygenases. Riboflavin 5′-monophosphate is used as a substrate to study the specificity and kinetics of FMN phosphohydrolases. FMN is used to study molecular sensing based gene regulation by riboswitches.
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt hydrate has been used:
  • in the study to examine FMN (flavin mononucleotide) photo-reduction in aqueous solutions
  • to immobilize on titanium oxide modified carbon fibre to determine its electrochemical behavior
  • in flavin identification
Biochem/physiol Actions
Riboflavin 5′-monophosphate (FMN) acts as a cofactor in flavoproteins and possess biological activity in enzymes and photoreceptors.
Preparation Note
Prepared by the enzymatic hydrolysis of flavin adenine dinucleotide.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F2253F1392F6750
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥70% (HPLC)
assay
≥70%
assay
70-79% (fluorimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe