| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 167,00 € | |
| 50 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 599,00 € |
A propos de cet article
167,00 €
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: soluble
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4)c5ccc(F)cc5
InChI
1S/C29H31F2N3O/c30-24-12-8-22(9-13-24)27(23-10-14-25(31)15-11-23)7-4-18-33-19-16-29(17-20-33)28(35)32-21-34(29)26-5-2-1-3-6-26/h1-3,5-6,8-15,27H,4,7,16-21H2,(H,32,35)
InChI key
QOYHHIBFXOOADH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL, ethanol: soluble, H2O: insoluble | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL |
| color white | color white | color white to beige | color white |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| F100-50MG | 04061832090740 |
| F100-10MG | 04061832090733 |