Merck
Passer à
E5641
11,12-Epoxy-(5Z,8Z,14Z)-eicosatrienoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ≥95%
Synonyme(s) :
(±)11,12-EpETrE, 11,12-EET
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H32O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.47
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Quality Segment
assay
≥95%
concentration
~100 μg/mL in ethanol
lipid type
omega FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\CC1OC1C\C=C\C\C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-9-12-15-18-19(23-18)16-13-10-7-6-8-11-14-17-20(21)22/h6,8-10,12-13,18-19H,2-5,7,11,14-17H2,1H3,(H,21,22)/b8-6+,12-9+,13-10+
InChI key
DXOYQVHGIODESM-ATELOPIESA-N
Packaging
Packaged under argon
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
48.2 °F - closed cup
flash_point_c
9 °C - closed cup