Merck
Passer à
E4752
Elaidyl alcohol
≥99%
Synonyme(s) :
trans-9-Octadecenol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
367,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H36O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.48
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
208-037-6
MDL number:
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
assay
≥99%
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9+
InChI key
ALSTYHKOOCGGFT-MDZDMXLPSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
O8880E4637364525
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
90%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
unsaturated FAs
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
E4752-1G04061826754382