Merck
Passer à
E2011
Acide cis-5,8,11,14,17-eicosapentaénoïque
from fish oil, ≥99% (GC), liquid, 5-Lipoxygenase inhibitor
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyme(s) :
Acide timnodonique, EPA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
288,00 €
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
572,00 €
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
764,00 €
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 530,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714433
Assay:
≥99%
Form:
liquid
288,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Acide cis-5,8,11,14,17-eicosapentaénoïque, ≥99%
biological source
fish oil
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Gene Information
human ... ALOX5(240)
mouse ... ALOX5(11689), Pparg(19016)
rat ... ALOX5(25290)
General description
L′acide eicosapentaénoïque est un acide gras polyinsaturé oméga-3 synthétisé à partir d′acide linolénique. Il est distribué dans les bicouches lipidiques de la membrane cellulaire, des membranes synaptiques du cerveau et de la rétine. Il est principalement issu de l′huile de poisson, des algues marines, du phytoplancton et de la caméline. En tant qu′acide gras oméga-3, il présente des conformations cis-trans.
Application
L′acide cis-5,8,11,14,17-eicosapentaénoïque a été utilisé :
  • pour tester les effets pharmacologiques de la stéatose dans les hépatocytes
  • comme étalon analytique dans les mesures de spectroscopie Raman pour la caractérisation des échantillons de cancer du sein humain
  • dans l′essai de peroxydation des lipides dans les fibroblastes embryonnaires de souris et pour le prétraitement des cellules dans les essais de viabilité cellulaire
Biochem/physiol Actions
Inhibiteur de la 5-lipoxygénase; réduit la production de thromboxane A2
L′acide eicosapentaénoïque (EPA) est essentiel pour une vie saine et permet de lutter contre l′obésité. Il réduit les taux de triglycérides en modulant les taux de la lipoprotéine de très basse densité (VLDL).
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
44864E6627L2376
form
liquid
form
-
form
film or powder
form
-
assay
≥99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Active Filters
  1. SETU, Kilkenny road , Carlow Ireland
    • Reviews 3
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    ok
    good service and product quality, arrived on time and the correct chemical.
    Helpful?