Merck
Passer à
D9761
6-Deoxy-D-glucose
Synonyme(s) :
D-Isorhamnose, Epifucose, Quinovose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
408,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-622-2
Beilstein/REAXYS Number:
1723317
MDL number:
408,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
grade
Molecular Biology
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2/h2-10H,1H3/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
InChI key
SHZGCJCMOBCMKK-GASJEMHNSA-N
General description
6-Deoxy-D-glucose is a structural homolog of D-glucose (dextrose) and stable analog.[1] It lacks the hydroxyl group at carbon 6 position. It is also an analog of mannose.[2]
Application
6-Deoxy-D-glucose has been used as a standard in the circular dichroism measurements. It has also been used as sugar to incubate starved Dictyostelium HMX44A.atg1-1 cells for microscopy studies.[3]
Biochem/physiol Actions
2-Deoxy-D-glucose (2-DG) is used as a glycolytic inhibitor in studying the biological function of glucose. It is not metabolized, induces endoplasmic reticulum stress[1] and hence, blocks the carbohydrate metabolism in cancer cells.[2] It has therapeutic potential in targeting chemo-resistant hypoxic cancer cells. 2-DG halts the N-linked glycosylation by replacing mannose.[2]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
72987552003G7000
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
99% (CP)
assay
≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D9761-100MG04061833591093
D9761-250MG04061833076330