| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 177,00 € | |
| 25 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 704,00 € 598,40 € |
177,00 €
Nom du produit
Diethylumbelliferyl phosphate, ≥98% (HPLC), oil
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H17O6P/c1-4-17-21(16,18-5-2)20-11-6-7-12-10(3)8-14(15)19-13(12)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
GHGRYKAFUNNHBG-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form oil | form oil | form oil | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL |
| color colorless to yellow | color pale yellow | color clear | color white |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| D7692-5MG | 04061833588758 |
| D7692-25MG | 04061833057506 |