Merck
Passer à
D7170
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt solution
10 mM in H2O
Synonyme(s) :
dGTP-Na3
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
0.5 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
37,20 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13N5Na3O13P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
573.13
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
300-026-5
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
37,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥99%
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 mM in H2O
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI key
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
General description
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate (dGTP) is made of a guanine nucleobase attached to deoxyribose and a 5′-hydroxyl on the sugar linked to a chain of three phosphate residues. It is used by the cells for the synthesis of DNA with the help of DNA polymerase.
Application
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt is utilized for methods such as DNA sequencing, PCR and other DNA polymerase based DNA synthesis and repair techniques.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
DGTP-ROD503811051466001
dGTP PCR Grade, sodium salt
Roche
DGTP-RO
dGTP
dGTP =98%, solution, 100 mM, suitable for PCR, suitable for DNA sequencing
Roche
11051466001
dGTP
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
99% (dNTP)
assay
≥99%
assay
98%
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
solution
concentration
10 mM in H2O
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
concentration
100 mM (pH 7)
concentration
100 mM
color
colorless
color
-
color
colorless
color
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe