Merck
Passer à
D5307
Amplification Grade DNase 1
Synonyme(s) :
Deoxyribonuclease I (dnase 1) from bovine pancreas
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1000 units
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
577,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.53
UNSPSC Code:
12352204
577,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
Quality Level
storage temp.
−20°C
Other Notes
amplification grade** unlisted item
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
AMPD110104159001260913
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
4847904061833691229
4818204061837619243
4817904061838086341
4888904061838242334
D5307-1000UN04061832854793
D5307-1KU04061826599402