Merck
Passer à
D4130
Barium diphenylamine-4-sulfonate
redox indicator
Synonyme(s) :
4-(Phenylamino)benzenesulfonic acid barium salt, Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
102,00 €
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
317,00 €
50 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
617,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
(C12H10NO3S)2Ba
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
633.88
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161500
EC Number:
228-278-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3795146
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Barium diphenylamine-4-sulfonate, for redox titration
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow-green
cation traces
C: 44.3-46.6%, N: 4.1-4.8%
SMILES string
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1.[O-]S(=O)(=O)c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
InChI key
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
General description
Visit our Titration Center to learn more.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1.00255242969433373
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
cation traces
C: 44.3-46.6%, N: 4.1-4.8%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow-green
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
~95%
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D4130-25G04061833564059
D4130-50G04061833629567
D4130-5G04061833564066