Merck
Passer à
D3534
cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid methyl ester
≥98% (capillary GC)
Synonyme(s) :
Methyl 7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
175,00 €
131,25 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H38O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
131,25 €
Tarif175,00 €Économiser 25 %
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (capillary GC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
ABGHYAFHPINIHF-ZKWNWVNESA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D4034SML0563840887C
22:6 PA 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Avanti
840887C
22:6 PA
assay
≥98% (capillary GC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
form
liquid
form
liquid
form
ethanol solution (5 mg/ml)
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D3534-25MG04061833563311