Merck
Passer à
D2001
Deoxyribonucleic acid sodium salt from Escherichia coli strain B
Type VIII
Synonyme(s) :
DNA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
344,00 €
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
616,00 €
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 240,00 €
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
EC Number:
297-226-7
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
fibers
Solubility:
water: 0.98-1.02 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to light yellow
Storage temp.:
2-8°C
344,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
type
Type VIII
Quality Segment
form
fibers
impurities
<2% protein
color
, white to white with yellow cast
solubility
water: 0.98-1.02 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to light yellow
λmax
256-264 nm (15mM NaCl+1.5mM Trisodium Citrate PH7)
storage temp.
2-8°C
Application
Escherichia coli DNA has many uses in research. Escherichia coli DNA (ecDNA) is used in studies of DNA binding agents that modulate DNA structure and function. E. coli DNA is used in physicochemical studies of DNA behavior in solution, and to evaluate species-specific DNA structures and binding domains. This DNA is particularly useful for genomic analysis, including PCR, library construction in bacteriophage lambda, and in heterologous pre-hybridization and hybridization protocols.
Deoxyribonucleic acid sodium salt from Escherichia coli strain B has been used to measure the melting temperature (Tm) and in differential scanning calorimetry (DSC) studies. It has also been used as a template sequence in the polymerase chain reaction (PCR).
Preparation Note
Prepared by procedure of Marmur, J., J. Mol. Biol., 3, 208 (1961).
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D4889D1501D1626
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
fibers
form
lyophilized powder
form
fibers
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
, white to white with yellow cast
color
-
color
white
color
-
solubility
water: 0.98-1.02 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to light yellow
solubility
water: ~1 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear to hazy
impurities
<2% protein
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D2001-50MG04061833289365
D2001-25MG04061833289358
D2001-10MG04061833561263
D2001-5MG04061833289372