Merck
Passer à
D1069
Desloratadine
≥98% (HPLC), histamine H1 receptor antagonist, powder
Synonyme(s) :
8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H- benzo[5,6]cyclohepta[1,2,b]pyridine, Clarinex®
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
236,00 €
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
724,00 €
615,40 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H19ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
236,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Desloratadine, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc2c(CCc3cccnc3\C2=C4\CCNCC4)c1
InChI
1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
InChI key
JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Desloratadine has been used to test its effect on embryoid body development in in vitro gastrulation model of P19C5 stem cells. It has also been used as an antihistamine mimic in rats and to treat lung cancer (A549) and glioblastoma (U87) cells in various cellular studies.
Biochem/physiol Actions
A non-sedating H1-receptor antagonist, free from antimuscarinic/anticholinergic effects. It has novel antiallergic and anti-inflammatory effects.
Desloratadine is a selective and nonsedating histamine H1 receptor antagonist, an active metabolite of loratadine (Claritin), used to relieve hay fever and allergy symptoms with less drowsiness than other antihistamines; does not significantly inhibits cardiac K+ channels at clinically achievable blood levels. Free from antimuscarinic/anticholinergic effects.
Legal Information
Clarinex is a registered trademark of Schering Corp.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
PHR16801173042Y0001584
Desloratadine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001584
Desloratadine
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desloratadine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D1069-10MG04061833558515
D1069-50MG04061833558522