Merck
Passer à
D101
(±)-DOI hydrochloride
≥98% (HPLC), solid,  5-HT2 serotonin receptor agonist
Synonyme(s) :
(±)-1-(2,5-Dimethoxy-4-iodophenyl)-2-aminopropane hydrochloride, (±)-2,5-Dimethoxy-4-iodoamphetamine hydrochloride, (±)-DOI
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16INO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Le produit D101 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
(±)-DOI hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada, kontrollierte Droge in Deutschland
color
white to off-white
solubility
H2O: 10 mg/mL, ethanol: 2 mg/mL
SMILES string
NC(C)CC1=CC(OC)=C(I)C=C1OC.Cl
InChI
1S/C11H16INO2.ClH/c1-7(13)4-8-5-11(15-3)9(12)6-10(8)14-2;/h5-7H,4,13H2,1-3H3;1H
InChI key
QVFDMWGKHUFODK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
(±)-DOI hydrochloride is a potent and selective 5-HT2 serotonin receptor agonist that crosses the blood-brain barrier, increases dopamine turnover and the treatment with DOI counteracted the expression of the nicotine-induced locomotor and neurochemical sensitization, but had no effect on nicotine-induced behavioral disinhibition. The responses to DOI provide evidence that of these receptors are abundant in the cortex, and show relatively lower levels in hippocampus and cerebellum.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D101-500MG04061832081816
D101-25MG04061832090184
D101-100MG04061833558324
D101-10MG04061833558331