Merck
Passer à
D0787
3-(Dimethylamino)benzoic acid
≥97% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
3-Dimethylaminobenzoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
102,00 €
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
236,00 €
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
517,00 €
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 020,00 €
867,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2NC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
202-775-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2208586
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
3-(Dimethylamino)benzoic acid, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
148-150 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, yellow to brown
SMILES string
CN(C)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Dimethylamino)benzoic acid has been used to analyse glucose content from the extraction of starch and soluble sugars.
Biochem/physiol Actions
3-dimethylaminobenzoic acid (DMAB) can be used to quantity the activity of peroxidase and manganese peroxidase.[1]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
232793225193N0630
assay
≥97% (HPLC)
assay
97%
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, yellow to brown
solubility
methanol: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly brown(lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to yellow
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
mp
148-150 °C (lit.)
mp
173-175 °C (lit.)
mp
-
mp
203-204 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(Dimethylamino)benzoic acid
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D0787-25G04061833629512
D0787-100G04061833629499
D0787-500G04061833629529
D0787-10G04061833558096