Merck
Passer à
D0260
N6,2′-O-Dibutyryladénosine 3′,5′-monophosphate cyclique sodium salt
≥97% (HPLC), PKA activator, powder
Synonyme(s) :
Bucladésine sodium salt, Dibutyryl AMP cyclique sodium salt, Dibutyryl AMPc sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
63,90 €
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
175,00 €
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
509,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
C18H23N5O8PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
241-059-4
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
63,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
N6,2′-O-Dibutyryladénosine 3′,5′-monophosphate cyclique sodium salt, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.5% cyclic AMP and 2′-O-monobutyryl-cyclic AMP, ≤3% N6-monobutyryl-cyclic AMP
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3OC(=O)CCC
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
InChI key
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
General description
Dibutyrylcyclic adenosine monophosphate (cAMP) mimics the activity of endogenous cAMP.It is lipophilic, allows it to be more cell-permeable, and has higherresistance towards hydrolysis by cAMP phosphodiesterase. Dibutyryl cAMPinhibits phosphodiesterases and plays a vital role as a probe in signaltransduction pathways.[1]
Application
It has been used as a component of the differentiation medium to induce differentiationof dopaminergic neurons from floor plate progenitors.[2] It has also been usedasa supplement in DMEM: F12 to culture neuronal cells from human pluripotent stemcells.[3]
N6,2′-O-Dibutyryladenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt has been used:
  • as a medium supplement for neural crest stem cells (NCSCs) differentiation
  • as a component of thawing medium for cryopreserved human iPSC (induced pluripotent stem cell)-derived neurons
  • in serum-free Dulbecco′s modified eagle′s medium (DMEM) to induce astrocyte differentiation[4]
Biochem/physiol Actions
Analogue de l'AMPc perméable aux cellules qui active la protéine kinase AMPc-dépendante (PKA).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Loses 2′-O-butyryl group at pH 8.5
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D0627SML1228SML1231
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D0260-5MG04061833557587
D0260-25MG04061833557570
D0260-100MG04061833557563