| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 25 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 371,00 € | |
| 100 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 160,00 € |
A propos de cet article
371,00 €
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.02%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay ≥98.0% (AT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 0.1 M, clear, colorless to light yellow | solubility - | solubility - | solubility water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| mp 217-220 °C (dec.) (lit.) | mp 217-220 °C (dec.) (lit.) | mp 217-220 °C (dec.) (lit.) | mp 217-220 °C (dec.) (lit.), ~220 °C (dec.) |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤0.05% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cystamine dihydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| C8707-25G | 04061833610336 |
| C8707-100G | 04061833619186 |