Merck
Passer à
C8552
Cytidine 5′-triphosphate disodium solution
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
Synonyme(s) :
CTP-Na2
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
25 μmol
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
121,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H16N3O14P3Na2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
529.14
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
95-105 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Sodium Hydroxide)
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
foreign activity
DNase and RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
InChI key
NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
General description
Cytidine 5′-triphosphate (CTP) is a high-energy molecule and pyrimidine nucleoside triphosphate. It acts as a substrate for the RNA synthesis. CTP also acts as a coenzyme during the synthesis of glycerophospholipids and glycosylation of proteins. It is made up of cytidine and three phosphate groups and can be a potent phosphate source.
Application
For use in DNA-dependent RNA polymerase transcription
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D4913C1506G3776
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
concentration
95-105 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Sodium Hydroxide)
concentration
100 mM (pH 7)
concentration
-
concentration
100 mM in H2O (adjusted to pH 7)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
color
colorless
color
colorless
color
-
color
colorless
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articles
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Erfahren Sie, wie mRNA-Impfstoffe Immunität induzieren und wie synthetische mRNA für Impfstoffe und andere Biopharmazeutika hergestellt wird. Entdecken Sie Reagenzien für die Synthese von mRNA.
Comprendre comment les vaccins à ARNm induisent l'immunité et la façon dont l'ARNm de synthèse est préparé pour les vaccins immunogènes et autres produits biopharmaceutiques. Trouver des réactifs pour la synthèse de l'ARNm.
Contenu apparenté
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
Werkzeuge für die Plasmidpräparation, in vitro Transkription, mRNA-Reinigung und LNP-Formulierung in der mRNA-basierten Impfstoff- und Therapieentwicklung.
Outils pour la préparation des plasmides, la transcription in vitro, la purification de l'ARNm et la formulation des LNP dans le cadre du développement de vaccins et de thérapies à base d'ARNm.
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 5-5 (1989)
Microwave-assisted hydrothermal rapid synthesis of amorphous calcium phosphate nanoparticles and hydroxyapatite microspheres using cytidine 5'-triphosphate disodium salt as a phosphate source
Zhao J, et al.
Materials Letters, 124, 208-211 (2014)
Xi Liu et al.
Anti-cancer drugs, 25(6), 690-703 (2014-03-29)
Treatment of mammalian cells with chemotherapeutic drugs can result in perturbations of nucleotide pools. Monitoring these perturbations in cultured tumor cells from human sources is useful for assessment of the effect of drug therapy and a better understanding of the
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C8552-25UMO04061833650837