Merck
Passer à
C8286
Cellotetraose
≥85% (HPLC)
Synonyme(s) :
(β-D-Glc-[1→4])3-D-Glc, D-(+)-Cellotetraose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
2 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
141,00 €
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
474,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H42O21
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
666.58
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
78869
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(29)10(30)15(35)22(40-5)44-19-7(3-27)42-24(17(37)12(19)32)45-20-8(4-28)41-23(16(36)13(20)33)43-18-6(2-26)39-21(38)14(34)11(18)31/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
LUEWUZLMQUOBSB-YQGOCCRESA-N
Application
Cellotetraose is a 4-glucose polymer cellulodextrin derived from cellulose degradation. Cellotetraose and other cellulodextrins, such as cellulobiose, cellulotriose and cellopentaose are used by cellulosic bacteria as sources of energy. Cellotetraose is used to help identify, differentiate and characterize oligosaccharide metabolizing enzymes.[1][2]
Biochem/physiol Actions
Cellotetraose is a substrate for many cellulases and for 1,4-β-D-glucan glucohydrolases. It is also the end product of some cellulases, such as Cel9R from Clostridium thermocellum.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C725222150M4295
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C8286-25MG04061832628790
C8286-2MG04061833522097
C8286-10MG04061832628783