Merck
Passer à
C8128
5α-Cholestan-3-one
crystalline
Synonyme(s) :
3-Keto-5α-cholestane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
115,00 €
97,75 €
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 170,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H46O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
crystalline
97,75 €
Tarif115,00 €Économiser 15 %
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
crystalline
Quality Segment
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-20,22-25H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
PESKGJQREUXSRR-UXIWKSIVSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C7259C75004188174
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
128-130 °C (lit.)
mp
-
mp
125-127 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe