Merck
Passer à
C2196
L-Cysteine S-sulfate
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
S-Sulfo-L-cysteine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
172,00 €
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
576,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H7NO5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726832
172,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-Cysteine S-sulfate, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CSS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO5S2/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
NOKPBJYHPHHWAN-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Cysteine S-sulfate (LCSS) is used as an NMDA glutamatergic receptor agonist. It serves as a substrate for cystine lyase(s).
Cysteine is one of the functional amino acids that are associated with growth, reproduction, maintenance and immunity. Cysteine is a source of disulfide linkage in protein and is associated with sulfur transport. At physiological pH, cysteine undergoes rapid oxidation to form cystine. Reduced availability of cysteine or cystine, influences leukocyte metabolism. L-Cysteine serves as a precursor for the rate limiting step in glutathione synthesis that occurs in neurons. It donates inorganic sulfate for detoxification reactions. Therefore, L-cysteine might be associated with neuroprotection. It is found to obstruct the entry of heavy metal ions across the blood-brain barrier into the brain. Increased levels of L-cysteine might lead to neurotoxicity.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A7772C3647S7129
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C2196-25MG04061832422947
C2196-5MG04061832422954