Merck
Passer à
BCA1
Kit d′acide bicinchoninique pour le dosage des protéines
for 200-1000 μg/ml protein
Synonyme(s) :
Dosage des protéines BCA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 kit
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
449,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352106
449,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
usage
sufficient for ~500 assays
storage temp.
2-8°C
Application
Le kit d′acide bicinchoninique a été utilisé pour estimer les protéines présentes dans des échantillons de protéome salivaire, de cellules rénales embryonnaires humaines 293 et de cellules lutéales.
Biochem/physiol Actions
Les protéines réduisent le Cu(II) alcalin en Cu(I) d′une manière proportionnelle à la concentration. L′acide bicinchoninique est un réactif chromogène hautement spécifique au Cu(I), formant un complexe violet avec un maximum d′absorbance à 562 nm. L′absorbance est directement proportionnelle à la concentration des protéines. Ce produit sert de réactif de substitution au réactif de Folin-Ciocalteu pour le dosage des protéines.
Features and Benefits
  • Essai colorimétrique simple et sensible pour les protéines
  • Deux réactifs stables sont utilisés dans la solution de travail
  • Plus rapide et plus facile que la méthode de dosage des protéines selon Lowry
  • Compatible avec de nombreux détergents ioniques et non ioniques
  • Moins de variations entre différentes protéines que la méthode de liaison du colorant de Bradford
  • Peut être adapté aux essais en microplaques
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
QPBCAB9643DUO82047
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
sufficient for ~500 assays
usage
-
usage
-
usage
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
20-25°C
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Bicinchoninic Acid Solution 1 L
  • 4%(w/v) CuSO4 · 5H2O Solution 25 mL
  • Protein Standard Solution 5 x 1
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Good morning. Is the "Bicinchoninic Acid Kit for Protein Determination" complete? i.e. does it contain all the necessary reactants? Is there a need to buy plates, wells or other? Thank you.
    1 answer
    1. This kit does require the use of materials that are dependant on the assay format used, but not provided in the kit. These items are as follows:
      • Spectrophotometer capable of accurately measuring absorbance in the 560 nm region
      • 96-well plates, such as Cat. No. CLS9017
      • 96-well plate sealing film: Cat. No. Z369667
      OR
      • Test tubes, 13 × 100 mm: Cat. No. CLS980013
      • 1 mL Disposable Plastic Cuvettes: Cat. No. C5416
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/793/bca1pis-ms.pdf
      Helpful?
  2. Can the kit be used for measuring the protein content of marine bacteria grown in artificial sea water?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use with marine bacteria in artificial sea water. However, the publication below used the Bicinchoninic acid method to measure total protein in planktonic marine bacteria, indicating that this kit may be suitable.
      Determination of Total Protein Content of Bacterial Cells by SYPRO Staining and Flow Cytometry
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC91485/
      Note that there are a number of potential interfering substances that may impact results. Please see the link below to review the product datasheet, including a list of interfering substances beginning on page 4.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/793/bca1pis-ms.pdf
      Helpful?
  3. Does this kit rely on naked-eye colorimetric detection or does it require a fluorescent microscope?
    1 answer
    1. The kit is based on colorimetric, not fluorometric, detection. The color intensity should be measured at A562nm
      Helpful?
  4. Can a standard OD plate reader be used for the BCA1-1KT Kit, which offers a choice of assay tubes and 96-well plates as mentioned in the technical description? Additionally, would the Test tubes, 13 × 100 mm, Catalog Number CLS980013 not be needed?
    1 answer
    1. If a standard ELISA plate reader capable of measuring absorbance in the 560nm region is being used, the 96-well format should be suitable. The test tubes are recommended for larger volume analysis with cuvettes, but if the 96-well format is used, they will not be needed for the samples. However, they are also being utilized to make the BSA protein standard curve dilutions. If there is an alternative method for making the serial standard protein dilutions that ensures thorough mixing and utilizes a low-binding surface to prevent protein absorption, such as borosilicate glass and/or polypropylene tubes, that will be suitable as well.