Merck
Passer à
B3563
Bifonazole
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(p,α-Diphenylbenzyl)imidazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
53,40 €
45,39 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H18N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
262-336-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
45,39 €
Tarif53,40 €Économiser 15 %
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Bayer
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)-c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
InChI key
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bifonazole is an imidazole-based anti-fungal agent with broad spectrum activity against many fungi, molds, yeast and some Gram-positive bacteria. Bifonazole inhibits ergosterol biosynthetic protein 28 and Cytochrome P450 2B4.
Bifonazole is used to treat several infections such as onychomycoses, otomycoses, erythrasma, psoriasis, sebopsoriasis, seborrhoeic dermatitis and rosacea.[1] Bifonazole is also used as an important drug to treat melanoma.
Features and Benefits
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
PZ0143PZ0015SML1495
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
off-white
color
white to off-white
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bifonazole
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c