Merck
Passer à
A7154
Adenosine, periodate oxidized
≥93%, synthetic, Powder
Synonyme(s) :
ADOX, Adenosine-2′,3′-dialdehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥93%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
0.2 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Adenosine, periodate oxidized, ≥93%
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥93%
form
powder
solubility
0.2 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)C(OC(CO)C=O)C=O
InChI
1S/C10H11N5O4/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7(3-18)19-6(1-16)2-17/h1,3-7,17H,2H2,(H2,11,12,13)
InChI key
ILMNSCQOSGKTNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Adenosine, periodate oxidized has been used:
  • as a methylarginine transferase inhibitor in the human embryonic kidney (HEK)-293 T cells[1]
  • as a methylase inhibitor in H4 neuroglioma[2]
  • as a broad inhibitor of S-adenosylmethionine (AdoMet)-dependent methyltransferases in mouse embryo fibroblast NIH3T3 cells[3]
Biochem/physiol Actions
Adenosine, periodate oxidized (Adox) is a protein arginine methyltransferases (PRMTs) inhibitor.[4] It also inhibits the enzyme S-adenosylhomocysteine hydrolase and induces apoptosis.[5] Its inhibitory effect on histone methyltransferases prevents histone methylation.[6] Adox also elicits intrinsic cytotoxic properties.[1]
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
67-56-1
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Yinghong He et al.
Journal of translational medicine, 11, 14-14 (2013-01-16)
Pharmacologic reactivation of fetal hemoglobin expression is a promising strategy for treatment of sickle cell disease and β-thalassemia. The objective of this study was to investigate the effect of the methyl transferase inhibitor adenosine-2',3'-dialdehyde (Adox) on induction of human fetal
Jin-Ah Park et al.
Molecules and cells, 31(4), 343-349 (2011-03-02)
Interphasic chromatin condenses into the chromosomes in order to facilitate the correct segregation of genetic information. It has been previously reported that the phosphorylation and methylation of the N-terminal tail of histone H3 are responsible for chromosome condensation. In this
Rita Castro et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 83(10), 831-836 (2005-06-25)
Hyperhomocysteinemia is a risk factor for atherosclerosis and vascular disease; however, the mechanism underlying this association remains poorly understood. Increased levels of intracellular S-adenosylhomocysteine (AdoHcy), secondary to homocysteine-mediated reversal of the AdoHcy hydrolase reaction, have been associated with reduced DNA
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
A7154-100MG04061833258453
A7154-25MG04061833258460