Merck
Passer à
A6778
Enzyme de conversion de l′angiotensine from rabbit lung
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Synonyme(s) :
ECA, ACE, Peptidyl-dipeptidase A, Peptidyldipeptide Hydrolase
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
0.1 unit
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
83,50 €
0.25 unit
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
154,00 €
1 unit
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
431,00 €
2 units
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
818,00 €
5 units
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 730,00 €
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010109
NACRES:
NA.32
Numéro CE :
MDL number:
Specific activity:
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
83,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
L′enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) est une dipeptidyl-carboxypeptidase possédant deux isoformes (somatique et testiculaire) contenant un motif de liaison au zinc du type HEXXH dans leur site actif. L′ECA régule la pression artérielle via le système rénine-angiotensine. Elle augmente la pression artérielle en convertissant l′angiotensine I en angiotensine II, un vasoconstricteur essentiel, et en inhibiant la bradykinine, un vasodilatateur puissant. L′inhibition de l′ECA constitue une stratégie thérapeutique en cas de forte pression artérielle. Il existe plusieurs peptides inhibiteurs synthétiques de l′ECA pour un usage clinique, notamment le captopril, l′énalapril et le lisinopril. Des peptides inhibiteurs destinés à inhiber l′ECA sont actuellement développés à partir d′aliments naturels ou de composés phénoliques d′origine végétale. L′ECA joue un rôle déterminant dans la fécondation, en libérant les protéines ancrées dans le glycosylphosphatidylinositol (GPI) de la membrane du sperme.
Application
L′enzyme de conversion de l′angiotensine issue de poumon de lapin a été utilisée :
  • Pour mesurer l′effet inhibiteur d′hydrolysats de protéines de blanc d′oeuf sur l′activité de l′ECA par chromatographie liquide de haute performance (HPLC).
  • Pour mesurer l′inhibition de l′ECA par du péricarpe de litchi et du blanc de poulet cuit sur un substrat d′hippuryl-L-histidyl-L-leucine (HHL) par HPLC en phase inverse (RP-HPLC) et HPLC, respectivement.
  • Pour libérer les protéines ancrées dans le GPI in vitro dans quelques lignées cellulaires telles que HeLa et HEK293, et in vivo dans du sperme de souris.
Biochem/physiol Actions
Élimine les dipeptides C-terminaux des substrats cibles, par exemple l′angiotensine I et la bradykinine.
Analysis Note
Peut contenir des traces de chlorure de sodium.
Other Notes
Une unité produit 1,0 μmole d′acide hippurique à partir d′Hippuryl-His-Leu par minute dans de l′HEPES 50 mM et du NaCl 300 mM à pH 8,3 et 37 °C.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A2580SAE0075176872
specific activity
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
≥10 units/mg protein (Bradford)
specific activity
≥10 U/mg
specific activity
≥0.8 units/μg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How many grams per 1 U?
    1 answer
    1. The milligram quantity of this product will vary from lot to lot. The vial content is dependent upon the protein content and enzymatic activity. The minimum protein content will be 70% and the minimum activity will be 2 units per milligram protein. As an example, a batch that reports a protein content of 100% and an activity of 2 units per milligram protein will have a vial content of 2.5 mg for the 5 unit package size. The protein content and activity are reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a6778#product-documentation
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the effect of bleomycin on Angiotensin Converting Enzyme (ACE) activity in vivo?
    1 answer
    1. Bleomycin causes a marked reduction in rabbit lung ACE activity. Reference: Cancer Research, 40, 3621-3626, (1980).
      Helpful?
  4. Are there any other known inhibitors of rabbit lung Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Product A6778?
    1 answer
    1. Idrapril, the prototype of a new class of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors, competitively inhibits, with nanomolar apparent Ki, the hydrolysis of hippuryl-glycyl-glycine by rabbit lung ACE.  Kinetic Ki and kon and koff values were 470 pM, 3.0±1.5×106 M-1sec-1 and 1.4±0.3×10-3 sec-1, respectively.  Reference: Biochemical Pharmacology, 45(6), 1358-1362 (1993).
      Helpful?
  5. What is the medical significance of Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Product A6778?
    1 answer
    1. Angiotensin-converting enzyme (ACE) produces angiotensin II, a substance that affects the cardiovascular system in numerous ways, including narrowing of blood vessels. This narrowing can cause high blood pressure and cause the heart to work harder.  ACE inhibitors treat a variety of conditions, such as high blood pressure, scleroderma and migraines. (Mayo Clinic)