Merck
Passer à
A3286
N-Acétyl-D-glucosamine
BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
2-Acétamido-2-désoxy-D-glucose, D-GlcNAc
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
43,30 €
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
123,00 €
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
243,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.21
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-368-2
Beilstein/REAXYS Number:
1727589
MDL number:
43,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
211 °C (dec.) (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
General description
N-Acetylglucosamine (GlcNAc), a derivative of glucose is a monosaccharide. It is a white powder and is mildly sweet. It melts at 221°C. GlcNAc is 25% soluble in water. It is present in bromelain, ricin agglutinin and abrus agglutinin, in plants. In humans, it is present in tissue plasminogen activator, growth factors and hormones.[1]
Application
N-Acetyl-D-glucosamine addition has been used:
  • as a substrate to develop dot-blots
  • as a substrate to reveal alkaline phosphatase in the immunohistochemical analysis[1]
  • to detect specific immune complexes in western blot analysis
Biochem/physiol Actions
N-Acetylglucosamine (GlcNAc) oligomer may have the ability to initiate factors for canine polymorphonuclear cells (PMN) in vivo. It possesses wound healing and chemotactic activity. GlcNAc and its derivatives are usually employed in preparing dietary supplements and also used in therapeutic development.[1]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A4106A8625PHR1432
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
211 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acétyl-D-glucosamine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
A3286-5G04061833360620
A3286-100G04061833360613
A3286-25G04061835522552