| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 209,00 € |
A propos de cet article
209,00 €
Nom du produit
Sodium cacodylate Buffer pH 6.5; 50 mM – Isopropanol 15% solution,
form
liquid
Quality Segment
final pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
0.98 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
- in washing the overnight fixed pancreas sections for transmission electron microscope assay
- in the preparation of fixation and post-fixation buffers and washing of cells for scanning electron microscopy (SEM)
- in diluting glutaraldehyde for the fixation of bacterial biofilm for SEM analysis
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
124-65-2