Merck
Passer à
911
Naphthol AS-D Chloroacetate Solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
178,00 €
A propos de cet article
Numéro CAS:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
205-594-7
MDL number:
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
8 mg/mL
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in Sigma Procedure 91C for the demonstration of specific esterase in blood, bone marrow films, tissue touch preparations, cytocentrifuge preparations and paraffin tissue sections.
Other Notes
Naphthol AS-D chloroacetate, 8 mg/mL, and stabilizer
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
8613871916
concentration
8 mg/mL
concentration
4 mg/mL
concentration
12.5 mg/mL
concentration
12.5 mg/mL
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
supp_hazards
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
143-24-8
CAS No.
143-24-8
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :