Merck
Passer à
80486
Acide hyaluronique sodium salt from Streptococcus equi
mol wt 1,250,000-1,500,000
Synonyme(s) :
Hyaluronate de sodium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
650,00 €
487,50 €
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
487,50 €
Tarif650,00 €Économiser 25 %
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
(Streptococcus equi)
Quality Segment
form
powder
mol wt
1,250,000-1,500,000
color
white
solubility
water: ~5 g/L
suitability
conforms to structure for Infrared spectrum
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)O)O)CO)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChI key
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Application
suitable as substrate for hyaluronidase
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
418970273773641
biological source
(Streptococcus equi)
biological source
(Streptococcus equi)
biological source
(Streptococcus equi)
biological source
(Streptococcus equi)
solubility
water: ~5 g/L
solubility
water: ~5 g/L
solubility
-
solubility
water: ~5 g/L
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
conforms to structure for Infrared spectrum
suitability
-
suitability
conforms to structure for Infrared spectrum
suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c