Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 221,00 € | |
| 5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 714,00 € | |
| 25 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 2 460,00 € |
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH2[P(O)(OH)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.00
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1708494
Form:
powder
221,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Level
form
powder
mp
197-199 °C (lit.), 201-205 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
InChI key
MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
General description
MDP (Methylenediphosphonic acid) is a phosphonic analog of ATP.
Application
Suitable for
- preparation of analogs of natural di- and tri-phosphates
- mass spectrometry studies as analytical standard
- molecular studies related to inflammation
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| mp 197-199 °C (lit.), 201-205 °C | mp 197-199 °C (lit.) | mp 200-205 °C | mp - |
| form powder | form - | form powder | form chips |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
H F Kung et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 19(9), 1027-1031 (1978-09-01)
Bidentate monophosphates--phosphonoacetate (PAA), 2-phosphonoproprionate (PPA), 2-methyl-2-phosphonoproprionate (MPPA), and carbamyl phosphate (CAP)--which are pyrophosphate analogs, were successfully labeled with Sn(II)-reduced [99mTc] pertechnetate in high yield (greater than 95%). Biodistribution studies show that these Tc-99m-labeled monophosphates do localize in bone. At 2
J.A. Stock
The Journal of Organic Chemistry, 44, 3997-3997 (1979)
T G Rudd et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 18(9), 872-876 (1977-09-01)
The biologic and imaging characteristics of Tc-99m MDP and Tc-99m PPi were compared in animals and patients using freeze-dried bone-imaging kits. Biodistribution data in rabbits showed Tc-99m MDP had slightly higher bone uptake, significantly lower blood levels, and faster urinary
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 256269-5G | 04061826043653 |
| 256269-25G | 04061833037898 |
| 64255-25G-F | 04061835521432 |
| 64255-1G-F | 04061826664650 |
| 64255-5G-F | 04061833357156 |