Merck
Passer à
53379
FITC-CM-Dextran
average mol wt 40,000
Synonyme(s) :
FITC-CM-Dextran 40, Fluorescein isothiocyanate–Carboxymethyl–Dextran
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
439,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
439,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 40,000
composition
carboxymethyl content, 3-7%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
technique(s)
permeability assay: suitable
fluorescence
λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Application
FITC-CM-Dextran 40, an anionic fluorescent dextran that may be used to study cell processes such as cell permeability, phagocytosis and endocytosis and to study mechanisms of biomolecular delivery. FITC-CM-Dextran 40 may be use to compare its selectivity versus neutral FITC-Dextran 40.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
547026805974817
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
composition
carboxymethyl content, 3-7%
composition
nitrogen content, 2-5%
composition
carboxymethyl content, 3-7%
composition
carboxymethyl content, 3-7%
mol wt
average mol wt 40,000
mol wt
average mol wt 70,000
mol wt
average mol wt 4,000
mol wt
average mol wt 150,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FITC-CM-Dextran
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Articles
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
53379-1G04061823354455