Merck
Passer à
05511
N-Acetyl-Arg-Gly-Lys(acetyl)-7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N2-Acetyl-L-arginylglycyl-N3-acetyl-N-(4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)-L-lysinamide trifluoroacetate salt, Ac-Arg-Gly-Lys(Ac)-AMC
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
121,00 €
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
437,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H40N8O7 · xC2HF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
600.67 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder or crystals
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C26H38N8O6.C2HF3O2/c1-15-12-23(37)40-21-13-17(8-9-18(15)21)33-25(39)20(7-3-4-10-30-16(2)35)34-22(36)14-32-24(38)19(27)6-5-11-31-26(28)29;3-2(4,5)1(6)7/h8-9,12-13,19-20H,3-7,10-11,14,27H2,1-2H3,(H,30,35)(H,32,38)(H,33,39)(H,34,36)(H4,28,29,31);(H,6,7)/t19-,20-;/m0./s1
InChI key
OOYFMABGIKUMHP-FKLPMGAJSA-N
Application
Novel fluorogenic assay for histone deacetylase activity[1].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML2949T0273SML1418
form
powder or crystals
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Dennis Wegener et al.
Chemistry & biology, 10(1), 61-68 (2003-02-08)
Histone deacetylases (HDACs) are important enzymes for the transcriptional regulation of gene expression in eukaryotic cells. Recent findings suggest that HDACs could be key targets for chemotherapeutic intervention in malignant diseases. A convenient and sensitive fluorogenic assay for HDAC activity
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
845027025004027269168490
109681-500G04061838688965
802811025004022536376271
802811000504022536376264
845027100004027269168506
109681-100G04061838688958
05511-1MG04061826687536
05511-5MG04061833217009