Merck
Passer à
04555
Trypanothione trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N1,N8-Bis(glutathionyl)spermidine disulfide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H47N9O10S2 · xC2HF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
721.85 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3645155
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder or crystals
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
solubility
water: soluble 1 g/L
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.N[C@@H](CCC(=O)N[C@H]1CSSCC(NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(=O)NCCCNCCCCNC(=O)CNC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C27H47N9O10S2.C2HF3O2/c28-16(26(43)44)4-6-20(37)35-18-14-47-48-15-19(36-21(38)7-5-17(29)27(45)46)25(42)34-13-23(40)32-11-3-9-30-8-1-2-10-31-22(39)12-33-24(18)41;3-2(4,5)1(6)7/h16-19,30H,1-15,28-29H2,(H,31,39)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,42)(H,35,37)(H,36,38)(H,43,44)(H,45,46);(H,6,7)/t16-,17-,18-,19?;/m0./s1
InChI key
BLTBWJNAZIKNTL-QZBRSAASSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite in the glutathione metabolism. A novel bis(glutathionyl)spermidine cofactor for glutathione reductase in trypanosomatids[1].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
268992-25G04061837580949
268992-5G04061826134894
04555-1MG04061838633439
04555-5MG04061831579697