Merck
Passer à
04499
4-Ethylmorpholine
BioXtra, suitable for protein sequencing, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
N-ethylmorpholine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
310,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
202-885-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102969
Assay:
≥99.5% (GC)
Bp:
139 °C (lit.)
310,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
impurities
with OPA-reagent reacting impurities, none detected (fluorimetric)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
bp
139 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 300 nm
suitability
suitable for protein sequencing
SMILES string
CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
InChI key
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Buffer constituent for the separation of basic peptides in anion-exchange chromatography
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
045008.058948.20515
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
-
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
refractive index
-
refractive index
-
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
-66 °C
mp
84-87 °C
bp
139 °C (lit.)
bp
139 °C (lit.)
bp
112-114 °C/1013 hPa
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethylmorpholine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter