| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 10 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 130,00 € |
A propos de cet article
130,00 €
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -33.0±3.0°, c = 1% in H2O
color
white
mp
242-244 °C
solubility
water: soluble
storage temp.
room temp
InChI
1S/C44H70O23/c1-17-11-43-9-5-22-41(2,7-4-8-42(22,3)40(59)66-38-33(58)30(55)26(51)20(14-47)62-38)23(43)6-10-44(17,16-43)67-39-35(65-37-32(57)29(54)25(50)19(13-46)61-37)34(27(52)21(15-48)63-39)64-36-31(56)28(53)24(49)18(12-45)60-36/h18-39,45-58H,1,4-16H2,2-3H3/t18-,19-,20-,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31-,32-,33-,34+,35-,36+,37+,38+,39+,41-,42-,43-,44+/m1/s1
InChI key
HELXLJCILKEWJH-NCGAPWICSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥96% (HPLC) | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form solid | form powder, solid |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rebaudioside A
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 106860-5G | 04061838674432 |
| 106860-25G | 04061838674425 |
| 01432-10G | 04061838609083 |