Merck
Passer à
RTM6
Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
viscosity 4.745 mPa.s (25.00 °C)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
500 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
145,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
4.745 mPa.s(25.00 °C)
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
format
mixture
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Mineral Oil Rotational Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
RTM6-500ML04061837681639