Merck
Passer à
36979
Polynuclear aromatic hydrocarbons 16 solution
analytical standard, in acetonitrile
Synonyme(s) :
PAH 16 Standard Solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
2 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
253,00 €
10 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
352,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
253,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
Quality Segment
description
suitable for EPA Method 610
quality
in acetonitrile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Polynuclear aromatic hydrocarbons 16 solution has been used as a standard in the estimation of polynuclear aromatic hydrocarbons, carbon and heavy metals, which are present in street dust, using high performance liquid chromatography (HPLC).
Other Notes
10 μg each/ml acenaphthene, acenaphthylene, anthracene, benzo[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[ghi]perylene, benzo[a]pyrene, chrysene, dibenzo[a,h]anthracene, fluoranthene, fluorene, indeno[1,2,3-cd]pyrene, naphthalene, phenanthrene and pyrene
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
36991CRM4890532273
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
quality
in acetonitrile
quality
in cyclohexane
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
207-08-9 + 205-99-2 + 56-55-3 + 53-70-3 + 218-01-9 + 50-32-8
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :