Merck
Passer à
PFUKB
Roche
KAPA PROBE FAST
suitable for qPCR, 2 ×, Universal
Synonyme(s) :
qPCR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
89,70 €
5 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
426,00 €
10 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
807,00 €
710,16 €
50 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
3 030,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
89,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
dNTPs included, hotstart
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4701), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4703), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4702), kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4715)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
qPCR: suitable
input
purified DNA
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx3005P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 5700, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with QuantStudio, for use with StepOne, for use with StepOnePlus
detection method
probe-based
storage temp.
−20°C
General description
Les kits de qPCR KAPA PROBE FAST donnent des résultats rapides et reproductibles pour toutes les applications de qPCR à base de sondes. Les kits contiennent un mélange maître prêt à l′emploi pour réaliser des PCR en temps réel hautement sensibles et précises à l′aide de sondes fluorogéniques spécifiques à la cible, y compris les sondes d′hydrolyse (p. ex., TaqMan®), les sondes FRET et les sondes de déplacement (p. ex., balises moléculaires).
Application
Le kit KAPA PROBE FAST peut être utilisé pour les besoins suivants :
  • PCR quantitative en temps réel spécifique de la méthylation (qMSP)[1]
  • Génotypage[2]
  • Analyse de l'expression génique
  • qRT-PCR et qPCR multiplex
  • Génotypage de SNP/discrimination allélique
  • Validation de puces à ADN
Features and Benefits
Permet de discriminer correctement entre allèles :
  • Différenciation exceptionnelle des allèles hétérozygotes et homozygotes
  • Groupements distincts dans les essais génotypage des SNP
Permet d′obtenir une reproductibilité et une efficacité supérieures :
  • PCR Multiplex à cinq couleurs, rapide et à haute performance
  • Abondance comparable possible en présence de faibles nombres de copies
  • Plage dynamique étendue, jusqu′à 10 ordres de grandeur
Flexibilité accrue :
  • Compatible avec les protocoles de cycles standard et rapides Maintient une quantification précise
Remarques :
  • Ces kits sont compatibles avec toutes les technologies à base de sondes fluorogéniques, notamment les sondes d′hybridation (p. ex., FRET), d′hydrolyse (p. ex., TaqMan®) et de déplacement (p. ex., balises moléculaires).
  • Une dénaturation initiale pendant 20 s à 95 °C est suffisante pour réactiver l′enzyme ; toutefois, une dénaturation optimale de cibles complexes peut nécessiter une dénaturation durant jusqu′à 3 min.
  • Pour un cycle en 2 étapes, prévoyez 30 secondes pour l′ensemble d′hybridation des amorces/allongement/acquisition de données.
  • Pour un cycle en 3 étapes, prévoyez 20 secondes pour l′hybridation des amorces et 1 seconde pour l′allongement et l′acquisition de données.
  • Limitez le volume réactionnel à 25 μl maximum.
Preparation Note
Les colorants de référence ROX/fluorescéine (selon la configuration du kit) sont sensibles à la lumière. Toute exposition directe à la lumière sur une longue période entraîne une perte de l′intensité du signal fluorescent. Évitez les congélations et décongélations répétées. Assurez-vous toujours que le produit est complètement décongelé et mélangé avant emploi.
Le mélange maître (2X) pour qPCR KAPA PROBE FAST est stable jusqu′à 30 cycles de congélation/décongélation. Veillez à ce que tous les réactifs soient conservés à l′abri de la lumière à -20 °C lorsqu′ils ne sont pas utilisés. Lorsqu′ils sont protégés de la lumière, les réactifs sont stables au moins une semaine dans le noir à 4 °C et peuvent être conservés à cette température pour une utilisation à court terme, à condition de les protéger de toute contamination par des microbes et/ou des nucléases.
Analysis Note
Le mélange maître (2X) pour qPCR KAPA PROBE FAST est soumis à des tests de contrôle qualité exigeants, ne présente aucune activité endonucléase/exonucléase contaminante et répond à des critères stricts en matière de contamination par l′ADN.
Other Notes
Pour une utilisation en recherche uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Legal Information
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
QuantStudio is a trademark of IROA Technologies LLC
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
PFLRKBPFABIKBKK4752
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with QuantStudio, for use with StepOnePlus, for use with Agilent Mx3005P, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with Applied Biosystems® 5700, for use with StepOne, for use with Applied Biosystems® 7700
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx3005P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with QuantStudio
compatibility
for use with Applied Biosystems® 5700, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with StepOne, for use with StepOnePlus
compatibility
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 5000 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
-
usage
sufficient for 500 reactions
shelf life
≤12 mo.
shelf life
≤12 mo.
shelf life
≤12 mo.
shelf life
-
feature
hotstart, dNTPs included
feature
dNTPs included, hotstart
feature
-
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KAPA PROBE FAST
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase
  • 50X ROX High Reference Dye
  • 50X ROX Low Reference Dye
  • reaction buffer
  • dNTPs
  • MgCl2 5 mM
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Articles
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
KK470304061838087072
KK470104061838087058
KK470204061838087065
KK471504061837897559