Merck
Passer à
PP54
IgG, souris
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
225,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
39
225,00 €
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
assay
95% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
25 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG de souris, molécule entière, purifiée à partir de sérum normal de souris. Pureté : 95 % par SDS-PAGE.
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Physical form
Format : purifié
IgG polyclonale de souris purifiée, dans une solution à pH 7,1 contenant 0,01 M de PBS, 0,15 M de chlorure de sodium et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A.
Preparation Note
Stable pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Test ELISA : un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en ELISA.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SAB4200796A9316M8642
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
direct ELISA: 1:20,000-1:40,000 using 1 μg/ml bovine IgG for coating
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
clone
polyclonal
clone
BG-18, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Astaxanthin attenuates the UVA-induced up-regulation of matrix-metalloproteinase-1 and skin fibroblast elastase in human dermal fibroblasts.
Suganuma K, Nakajima H, Ohtsuki M, Imokawa G
Journal of Dermatological Science null
Design and activity of multifunctional fibrils using receptor-specific small peptides.
Y Ohga, F Katagiri, K Takeyama, K Hozumi, Y Kikkawa, N Nishi, M Nomizu
Biomaterials null
Lin28 regulates BMP4 and functions with Oct4 to affect ovarian tumor microenvironment.
Ma, W; Ma, J; Xu, J; Qiao, C; Branscum, A; Cardenas, A; Baron, AT; Schwartz, P; Maihle, NJ; Huang, Y
Cell Cycle null
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
PP5404053252317354