Merck
Passer à
NM0043
Outil de sertissage alimenté par batterie NovaSeal
AC/DC input 100 V / 120 V AC, US/Japan plug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
Synonyme(s) :
NovaSeal Electrical Crimping Tool
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Expédition prévue aujourd'huiDeMerck Life Science BV/SRL
4 530,00 €
A propos de cet article
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
4 530,00 €
Expédition prévue aujourd'huiDétails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
NM0044NM0045A100-M
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeptum®
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
compatibility
for use with NovaSeptum® tube disconnection pinch pipes. NS6-15-05PK100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
SP2
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
NM004304054839045158