Merck
Passer à
MXPPLUS03
Kit triple pompe Milliflex Plus
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Peu encombrante, la pompe à vide Milliflex Plus rationalise la filtration pour accélérer les tests de contrôle qualité. Ensemble, les unités de filtration Milliflex et la pompe à vide Milliflex Plus forment une solution intégrée capable de fournir des résultats fiables et précis dans des environnements de production à haut débit.
La décontamination est aisée et ne perturbe que très peu le déroulement des opérations. Pour un débit encore plus élevé, une station de travail de haute intensité associant jusqu'à trois pompes Milliflex PLUS peut être mise en place et utilisée par un seul opérateur. Nous avons effectué des tests qui montrent que trois pompes Milliflex PLUS sont plus rapides qu'une rampe à vide à 6 postes.
Assistance et services
{HCompany} propose une assistance technique et une gamme complète de services pour vous aider à économiser vos ressources de contrôle qualité et à faciliter l'intégration de votre solution triple pompe MilliFlex Plus dans vos analyses de routine. Nos équipes hautement expérimentées sont là pour vous assister.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Milliflex® Quantum Rapid Detection System An easy-to-use, non-destructive, fluorescent staining-based system for faster microbial detection
Voir tous les contenus connexes