Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O11 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
powder
Quality Segment
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO.O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
General description
Specifications:
Loss on drying: 7% max
Melting range: 109-113°C
Specific rotation [a]25/D: +111.7-+130.4°
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maltose, Monohydrate, Powder
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe de stockage
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| MX0160-20 | 04055977229479 |
| MX0160-1 | 04055977230314 |
| MX0160-7 | 04055977229486 |