| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
10 ea | Expédition prévue aujourd'huiDeMerck Life Science BV/SRL | 449,00 € |
A propos de cet article
449,00 €
Expédition prévue aujourd'huiDétails
Quality Segment
material
Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells
description
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.22 um pore size Hydrophilic PVDF membrane for Receptor/Ligand Binding Assays, Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays & Bead-based Assays.
sterility
sterile
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation), bead-based assay: suitable, ligand binding assay: suitable, low protein binding filtration: suitable, receptor binding assay: suitable
H
14.4 mm
L
127.8 mm
W
85.5 mm
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Application
- criblage de solubilité/redissolution à haut débit pour la purification d'anticorps par précipitation combinée au PEG et au chlorure de zinc[1]
- filtration de cultures de Prochlorococcus pour des mesures de peroxyde d'hydrogène
- filtration de l'échantillon extrait en vue d'une analyse par spectrométrie[2]
Features and Benefits
- Les plaques de filtration HTS sont spécialement conçues pour les applications à haut débit sur les stations de travail automatisées.
- La manipulation est facilitée par des parois latérales rigides et de grandes surfaces sont prévues pour les étiquettes à code-barres.
- Chaque puits est scellé individuellement pour empêcher la moindre contamination pendant l'incubation, et le drain peut être retiré pour accéder aux filtres.
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® |
| material Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, clear acrylic plate | material Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, polystyrene | material Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells | material Durapore PVDF membrane, clear polystyrene plate, flat bottom wells |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 1.2 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 1.2 μm pore size |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| binding type low binding surface | binding type low binding surface | binding type low binding surface | binding type low binding surface |
| well maximum volume 300 μL | well maximum volume 300 μL | well maximum volume 300 μL | well maximum volume 300 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plaque de 96 puits Multiscreen®, membrane en PVDF hydrophile