Merck
Passer à
MSGVN22
Plaque à 96 puits Multiscreen®, membrane en PVDF hydrophile
pore size 0.22 μm, non-sterile
Synonyme(s) :
Plaque de 96 puits en PVDF, Plaque de 96 puits hydrophile
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 ea
Date d'expédition estimée le05 mai 2026DeMerck Life Science BV/SRL
344,00 €
50 pkg
Date d'expédition estimée le18 mai 2026DeMerck Life Science BV/SRL
1 610,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
flat bottom wells, Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate
Pore size:
0.22 μm pore size
Sterility:
non-sterile
Binding type:
low binding surface
344,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2026Détails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
material
flat bottom wells, Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate
description
Receptor binding assays on whole cells and cell fragments, protein kinase/phosphatase precipitation assays, bead/resin based assays, solubility assay testing
sterility
non-sterile
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates, pkg of 50 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation), activity assay: suitable, bead-based assay: suitable, ligand binding assay: suitable, low protein binding filtration: suitable, receptor binding assay: suitable, solubility assay: suitable
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Code du filtre : GV
Quelle que soit l'application sur laquelle vous travaillez, Millipore a une plaque développée pour satisfaire vos besoins spécifiques. Les plaques MultiScreen sont un outil particulièrement fiable, utilisé de longue date pour la recherche de nouveaux médicaments et en sciences de la vie.
Plaques de filtration HTS (plaques dont la référence commence par "MS")
- Les plaques MultiScreenHTS sont spécialement conçues pour les applications à haut débit sur les stations de travail automatisées. La manipulation est facilitée par des parois latérales rigides et de grandes surfaces sont prévues pour les étiquettes à codes-barres. Chaque puits est scellé individuellement pour empêcher toute contamination croisée durant l'incubation, et le drain peut être retiré pour accéder aux filtres. Les plaques de filtration sont disponibles pour les plateformes de 96 et 384 puits avec un large choix de membranes et de plastiques.
– La conception de la nouvelle plaque de filtration à haut débit MultiScreen HTS+ de Millipore limite l'adsorption non spécifique et réduit notamment la variabilité de l'intensité du signal et du bruit de fond dans les criblages biochimiques.
Plaques de filtration classiques (plaques dont la référence commence par "MA")
- La conception multi-puits d'origine se révèle utile dans de nombreuses applications qui nécessitent l'immersion du filtre dans une plaque d'analyse. Grâce à leur conception unique et à leur drain facile à retirer, ces plaques sont idéales pour les tests du type Elispot, PAMPA, criblage cellulaire (migration, invasion ou chimiotaxie) ou pour les utilisateurs de lecteurs de plaques TopCount.
Accessoire : support de filtration sous vide MultiScreenHTS
- Le support de filtration sous vide MultiScreenHTS a été conçu spécialement pour les plaques de filtration MultiScreenHTS. L'association des deux assure des caractéristiques de filtration optimales et une intégration fluide aux systèmes automatisés.
Plaques d'analyse Millicell
- En plus du format de plaque d'analyse traditionnel, les plaques de filtration sont également disponibles avec des plateaux de culture cellulaire permettant de faire croître et d'analyser des lignées cellulaires adhérentes et en suspension. Les cellules cultivées sur des plaques de filtration se différencient mieux que celles cultivées sur des substrats en plastique traditionnels, ce qui donne des résultats plus proches des conditions in vivo. Cette association plaque de filtration/plateau de culture peut être utilisée pour divers essais cellulaires, notamment les essais de criblage, de toxicité et de transport.
Application
Domaine de recherche
Protéines
Tests
Analyses à base de résines/billes
Physical form
Code couleur : Transparent
Other Notes
Compatible avec l′automatisation : Oui
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MAGVS2210MSBVN12MSBVS1210
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
1.2 μm pore size
pore size
1.2 μm pore size
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
material
Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, clear acrylic plate
material
Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells
material
Durapore PVDF membrane, clear polystyrene plate, flat bottom wells
material
Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, polystyrene
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
MSGVN221004053252317552
MSGVN225004053252577222