Merck
Passer à
MPSTD3
Étalon protéique non coloré mPAGE®
Synonyme(s) :
Marqueur protéique non coloré
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
500 μL
Disponible dès aujourd'huiDeMerck Life Science BV/SRL
108,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105337
108,00 €
Disponible dès aujourd'huiDétails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
mol wt
10-200 kDa
packaging
pkg of 500 μL
storage temp.
−20°C
General description
L'étalon protéique non coloré mPAGE® est un mélange de douze protéines non colorées recombinantes allant de 10 kDa à 200 kDa. Les bandes correspondant à 85 kDa, 25 kDa et 10 kDa ont une plus grande intensité pour servir de points de référence. L'étalon protéique non coloré mPAGE® permet de déterminer les poids moléculaires après SDS-PAGE ou western blotting, et sert à étalonner la mobilité des marqueurs précolorés.
Tampon de conservation : Tris-phosphate 20 mM (pH 7,5 à 25 °C), 2 % de SDS, dithiothréitol 0,2 mM, urée 3,6 M et 15 % (v/v) de glycérol. Appliquer 2,5 à 10 μl par piste.
  • Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Application
SDS-PAGE, Western blot
  • Immunoblotting (Western)
  • Western Blotting
Other Notes
4 °C pendant 3 mois maximum, ou 25 °C pendant 2 semaines maximum.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MPSTD4MPSTD269385
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
mol wt
10-200 kDa
mol wt
10-203 kDa
mol wt
-
mol wt
15-600 kDa
packaging
pkg of 500 μL
packaging
pkg of 500 μL
packaging
-
packaging
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Protocoles
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Überblick über die Chemie von Polyacrylamidgelen und detaillierte Anweisungen für den Handguss von Polyacrylamidgelen mit den mPAGE® TurboMix Bis-Tris-Gelgießkits.
Articles
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Erneuern Sie Ihren Gel-Guss-Workflow mit gebrauchsfertigen SDS-PAGE-Gelen in nur 3 Minuten mit dem mPAGE® Lux Casting System. Finden Sie einfachere und sicherere Gel-Guss-Methoden.
Voir tous les articles
Contenu apparenté
Wir haben es verstanden. Western können sehr unangenehm sein, und wir haben sicherlich unseren Teil dazu beigetragen. Also, teilen Sie uns Ihre hässlichen Flecken mit und erhalten Sie eine Überraschung! Wir können Ihnen zwar nicht verraten, was es ist - das würde die Überraschung verderben -, aber es wird die Kreativität im Labor anregen.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Nous comprenons. Les westerns peuvent être une plaie, et nous en avons certainement fait notre part. Alors, partagez avec nous vos horribles taches et recevez une surprise ! Nous ne pouvons pas vous dire de quoi il s'agit - ce serait vous gâcher la surprise - mais nous vous assurons qu'elle suscitera de la créativité dans le laboratoire.
Teresita Rocío Cruz-Ηernández et al.
Molecular medicine reports, 23(2) (2021-03-04)
Immunoglobulin (Ig) A, an antibody with a pivotal role in gut homeostasis, can be modulated by stress and bovine lactoferrin (bLf). The aim of the present study was to analyze the impact of chronic stress on the IgA response in
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
MPSTD304061841077640