Merck
Passer à
GF144
Facteur de croissance épidermique, protéine recombinante humaine
>98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
EGF
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
500 μg
Date d'expédition estimée le13 juillet 2026DeMerck Life Science BV/SRL
386,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE)
Impurities:
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
386,00 €
Date d'expédition estimée le13 juillet 2026Détails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Facteur de croissance épidermique, protéine recombinante humaine, The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE)
specific activity
≥1 x 10^7 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Le facteur de croissance épidermique (EGF pour "Epidermal Growth Factor") est un facteur de croissance polypeptidique qui stimule la prolifération de diverses cellules épidermiques et épithéliales. L'EGF humain est une protéine de 6,2 kDa contenant 53 résidus d'acides aminés.
Origine du produit : E. coli
Application
Pour la plupart des applications in vitro, l'EGF exerce son activité biologique dans la plage de concentrations allant de 0,5 à 25,0 ng/ml. Les cellules répondant à l'EGF sont (liste non exhaustive) : les cellules épidermiques et mésothéliales.
Physical form
Produit lyophilisé dans un tampon phosphate de sodium 10 mM stérilisé par filtration (pH 7,5) sans additifs.
Preparation Note
Bien qu'il soit stable à température ambiante, l'EGF lyophilisé se conserve mieux déshydraté à -20 °C. À reconstituer dans de l'eau de façon à atteindre une concentration de 0,1 à 1,0 mg/ml. Cette solution peut être diluée dans d'autres solutions tamponnées et conservée à 4 °C pendant 1 semaine, ou à -20 °C en vue d'une utilisation ultérieure. L'EGF reconstitué doit être conservé à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 1 an maximum.
Analysis Note
Activité spécifique : Cet EGF humain présente une activité biologique de 100 % par rapport aux étalons. Sa DE50, déterminée d'après son activité mitogène dose-dépendante sur les cellules BALB/c 3T3, est ≤ 0,1 ng/ml.
Other Notes
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : GF001
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
E1257GF155GF313
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
impurities
endotoxin, tested
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/ug)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt accession no.
P01133
UniProt accession no.
P01132
UniProt accession no.
P01132, P01133
UniProt accession no.
P01135
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Protocoles
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Contenu apparenté
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
Voir tous les contenus connexes
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
GF14408436037123825