Merck
Passer à
FC010
Human Fibronectin
from human plasma, liquid, 1 mg/mL, purified protein, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Protéine fibronectine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
170,00 €
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
568,00 €
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
793,00 €
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
3 650,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
(liquid: 1MG, 5MG, 10MG pack size
lyophilized: 100 MG pack size)
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
Mol wt:
220 kDa
Assay:
~95% (SDS-PAGE)
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Fibronectine plasmatique humaine, protéine purifiée, from human plasma, liquid, 1 mg/mL (100 MG pack size is lyophilized), purified protein, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
assay
~95% (SDS-PAGE)
form
(liquid: 1MG, 5MG, 10MG pack size
lyophilized: 100 MG pack size)
mol wt
220 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
2—10 μg/cm2
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
, Peptide Source: Laminin
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Les fibronectines (FN) sont des glycoprotéines adhésives de haute masse moléculaire présentes dans la matrice extracellulaire (MEC) et les fluides corporels. Il s'agit de dimères composés de deux sous-unités liés par deux ponts disulfure. Chaque monomère de FN contient trois types d'unités répétées : 12 répétitions de type I (environ 40 acides aminés chacune), deux répétitions de type II (environ 60 acides aminés), et 15 à 17 répétitions de type III (environ 90 acides aminés). Ces unités répétées contribuent à la diversité structurelle et fonctionnelle des molécules de fibronectine.
Application
La fibronectine humaine (FNh), appliquée en couche sur les surfaces de culture cellulaire, y compris la verrerie, les accessoires en plastique et les microsupports, peut servir de facteur de fixation dans la propagation des cellules in vitro.[1]
Biochem/physiol Actions
La fibronectine joue un rôle essentiel dans la médiation de diverses interactions cellulaires ; elle intervient dans divers processus, notamment l'adhérence cellulaire, l'établissement et le maintien de la morphologie cellulaire, la migration, la croissance et la différenciation cellulaires. Elle interagit avec plusieurs protéines de la matrice extracellulaire (MEC) et de la surface cellulaire, telles que le collagène, l'héparine, la fibrine et des récepteurs spécifiques de la membrane cellulaire. La fibronectine peut également servir de ligand pour plusieurs intégrines, y compris l'intégrine alpha5-bêta1, le récepteur bien connu de la fibronectine. Cette intégrine se lie à la séquence arginine-glycine-acide aspartique (RGD) localisée dans la dixième répétition de type III de la fibronectine. Ce vaste réseau d'interactions souligne l'importance de la fibronectine dans la régulation du comportement cellulaire et la médiation de la fonction tissulaire.
Physical form
Liquide dans une solution saline tamponnée au Tris (TBS) 50 mM, pH 7,5, sans conservateur. Lyophilisé à partir d'une solution saline tamponnée au Tris (TBS) 50 mM, pH 7,5, sans conservateur (conditionnement de 100 mg). Reconstituer le flacon entier de FNh à une concentration de 1 mg/ml en utilisant une solution saline équilibrée stérile chauffée à 37 °C.
Preparation Note
Conserver entre 2 et 8 °C jusqu′à 6 mois après la date de réception. Ne pas congeler.
Analysis Note
Une double bande de 220 kDa apparaît en conditions de réduction. La FNh est purifiée par chromatographie d′affinité sur gélatine-agarose suivie d′une chromatographie sur héparine-agarose. Un dépistage a été réalisé sur le plasma de donneurs qui s′est révélé négatif pour le VIH, le HTLV, l′hépatite B et l′hépatite C.
Other Notes
Suggestion de procédure pour enduire les récipients et accessoires de culture cellulaire
1. Déterminer la quantité de FNh nécessaire à l'enduction des récipients de culture, en multipliant la surface totale (en cm2) par la concentration souhaitée (en µg/ml) de FNh. Il est recommandé d'utiliser une quantité de 2 à 10 µg/cm2.
2. Mouiller la surface de chaque récipient de culture à enduire avec la quantité minimale de solution saline équilibrée stérile (exempte de sérum et de protéines) requise pour recouvrir la totalité de la surface.
3. Introduire l'atmosphère de CO2 appropriée, si nécessaire.
4. Ajouter dans chaque récipient de culture la quantité calculée de FNh.
5. Laisser la FNh s′adsorber à la surface du récipient pendant 5 à 20 minutes.
6. Retirer le surplus de solution saline équilibrée avant de suivre les procédures standards de culture cellulaire
Le produit est filtré à l'aide d'un filtre de 0,1 micron pendant la production. Il est recommandé de filtrer à nouveau le produit avant utilisation/après reconstitution.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F1903F0895F0287
biological source
human
biological source
human
biological source
human plasma
biological source
human plasma
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
~95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
>90% (SDS-PAGE)
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
0.1% (Solution)
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
220 kDa
mol wt
40 kDa
mol wt
-
mol wt
70 kDa
Still not finding the right product?
Classe de stockage
Questions
  1. What are other close alternatives for cell culture applications?
    What are other close alternatives for cell culture applications?
    1 answer
    1. A number of options for fibronectin derived from human plasma are available for cell culture applications. Please refer to our pre-faceted product table for Attachment Factors:
      https://www.sigmaaldrich.com/products/cell-culture-and-analysis/cell-culture-supplements-and-reagents/attachment-factors?facets=facet_biological_source%3Ahuman&term=fibronectin