Merck
Passer à
8.02491
1-Cyanoguanidine
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
100 g
Date d'expédition estimée le22 mai 2026DeMerck Life Science BV/SRL
29,60 €
1 kg
Date d'expédition estimée le22 mai 2026DeMerck Life Science BV/SRL
56,30 €
50 kg
Date d'expédition estimée le17 juin 2026DeMerck Life Science BV/SRL
1 680,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
NCNHC(=NH)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.08
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
207-312-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
29,60 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2026Détails
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
208-210 °C
density
1.4 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(=NC#N)N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
InChI key
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 206 °C
Melting range (upper value): ≤ 210 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
802491100004022536373775
802491905004022536761244
802491010004022536373768